Print…
VWR® Parafilm® M, Dispensador para película vedante
Fornecedor: VWR
Parafilm® M
631-0726EA 123 EUR
631-0726
VWR® Parafilm® M, Dispensador para película vedante
Dispensadores de Película Selante
Para armazenamento adequado e dispensação fácil de Parafilm® M.
  • Concebido para dois rolos de 50 mm de largura ou um rolo de 100 mm de largura
  • Com lâmina de serrilha, para facilitar o corte
  • Fáceis de limpar