Print…
Fita selante, bloqueadora da luz, não fluorescente, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
731-0750EA 103 EUR
731-0750
Fita selante, bloqueadora da luz, não fluorescente, Nunc™
Vedantes Selos de microplaca
Película de vinyl com cola de acrilato sensível à pressão. Filme para aplicação no topo ou base da placa, para protecção de amostras sensíveis à luz.
  • Temperatura estável de −40 a +80 °C
  • Não perfuráveis com uma pipeta
Cor: preto
C×L externos: 123×79 mm