Print…
Colheres
Fornecedor: RSG Solingen
231-0203EA 22 EUR
231-0203 231-0236 231-0204 231-0201 231-0202
Colheres
Conchas
De aço inoxidável. Colheres manuais para recolha ou medição de pós, produtos pastosos ou granulados.
  • Muito boa resistência térmica, autoclaváveis
  • Boa resistência química
  • Concebidas para um manuseamento exigente