Print…
Procurou por: Conchas
102  resultados encontrados
SearchResultCount:"102"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: The dual-purpose scoops are a unique economical solution that combines the function of a scoop and a weighing boat into one product. They are made fro...
Código de Artigo: (231-0501)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PTFE, branco.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PS, branco. Conchas esterilizadas ideais para amostragem de pós, grânulos e pastas.
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: PP, verde. Colheres de enchimento ideais para uso em indústrias farmacêuticas, biotecnologia, indústria química, agricultura, pesca, amostragem e vete...
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: Conchas descartáveis produzidas em bio-plástico "Green PE" que é feito totalmente a partir de recursos renováveis. Ideais para amostras de pós, grânul...
Baixo impacto de fabricação
Materiais sustentáveis
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: A concha para alimentos SteriPlast® de PS azul, é produzida e montada numa sala limpa classe 7 (10000, exceto a concha de 1000 ml), embalada individua...
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: Stainless steel AISI 316 (1,4401). This sample scoop has been developed in order to meet the high requirements of the pharmaceutical industry, such as...
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: These detectable SteriPlast® scoops, made of blue PS, are produced and assembled in a class 7 cleanroom (10,000), individually packaged for disposable...
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: Conchas universais em PP, graduadas, para enchimento e medição de pós e grânulos. Para medição exata, a concha graduada deve ser cheia até ao máximo e...
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: The sampling scoop can be used to take samples of powders, granulates and pastes. The long handle makes it possible to sample larger containers even w...
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: This sampling scoop can be used to take samples of powders, granulates and pastes. The long handle makes it possible to sample larger containers even ...
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: The ladle is suitable for taking samples of liquids and viscous media as well as powders and granulates. The ladle has a very smooth bottom and rounde...
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: Aço inoxidável V2A (1.4301), altamente polido. Concha manual extremamente estável para diversas aplicações, particularmente indicada para a indústria ...
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: Conchas de amostragem em alumínio leve, anodizado brilhante.
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: PS, brancas. As conchas são ideais para amostras de pós, grânulos e pastas. Também disponíveis com uma tampa transparente para fechar imediatamente d...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 102
no targeter for Bottom