Print…
Lâminas de bisturi espessas
Fornecedor: Swann-Morton
SWAN0728EA 36.5 EUR
SWAN0728 233-0040 233-0041 233-0043 233-0044
Lâminas de bisturi espessas
Bisturis Lâminas de bisturi
Lâminas feitas de aço carbono espesso proporcionam força adicional ao trabalhar perto do osso e das articulações. Ideal para cirurgia ortopédica.
  • Sterile, individually packaged
  • Available in different shapes
  • Long or short scalpel handles are available