Print…
Placas de suporte
Fornecedor: VWR
VWR®
241-0089EA 177 EUR
241-0089
Placas de suporte
Suportes de retortas
Placa de suporte, quadrada.
  • Grande área: 200×200 mm
  • Pode ser fixada a varetas de suporte até 16 mm de diâmetro por meio de um parafuso de orelhas
  • Diâmetro do orifício central: 7 mm