Print…
Chave de fixação
Fornecedor: VWR
VWR®
241-0053EA 16.8 EUR
241-0053
Chave de fixação
Chaves inglesas
Aço endurecido. Chave para parafusos de cabeça sextavada, de aço endurecido para uso com nozes, juntas e pés da Labomeca®.
Os parafusos de cabeça sextavada, ocos, podem ser substituídos por parafusos de orelhas para conjuntos que necessitem de ser desmontados com frequência