Print…
Suporte para eléctrodo
Fornecedor: VWR
VWR®
241-0114EA 166 EUR
241-0114
Suporte para eléctrodo
Elétrodos, Suportes
Grey iron stand for two electrodes.
  • Apoio firme graças à base robusta pintada, de ferro fundido
  • Vareta de suporte de aço inoxidável
  • Suporte para eléctrodo de acrílico montado com parafusos serrilhados