Print…
Varetas sem rosca, Labomeca®
Fornecedor: Avantor
VWR® Labomeca®
241-0066EA 43.5 EUR
241-0066
Varetas sem rosca, Labomeca®
Varetas de retorta
De duralumínio, sólidas.
  • Boa resistência química
  • Sólidas, leves, muito duráveis