Print…
Base com suporte para funis
Fornecedor: Avantor
VWR®
241-0045EA 195 EUR
241-0045
Base com suporte para funis
Suportes de retortas
Base em ferro cinzenta com 450×200 mm, haste de aço com 500×12 mm, noz e suporte para quatro funis.
  • A altura do suporte é ajustável
  • O suporte mede 400×80 mm
  • As aberturas para os funis medem 100 mm e as reentrâncias na parte da frente das aberturas para os funis têm um diâmetro de 40 mm
Suitable for funnels with a diameter of up to 100 mm.