Print…
Procurou por: Anéis para retorta
14  resultados encontrados
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: De aço galvanizado.
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Galvanised steel (8 mm Ø).
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: Wire (Ø 4 mm), powder-coated.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: These support clips are coated with ceramic inside.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Galvanised steel.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: De aço inoxidável 18/10.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: De aço inoxidável 18/10.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Steel, zinc plated.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Retort rings made from stainless steel 18/10.
Código de Artigo: (BOCH5505)
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Crucible retort ring made of stainless steel. Ideal for clamping of crucibles for heating substances over a gas flame.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: RSG
Descrição: These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
Descrição: De aço alvanizado (8 mm Ø).
Código de Artigo: (452-0014)
Fornecedor: NICKEL ELECTRO
Descrição: Ring set, Alumínio, Anéis com tampa central para uso com o 452-0012
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: MOHR & CO
Descrição: Ring, Support ring for 2000 ml heating mantles
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom