Print…
Contentores de resíduos contra radiações beta, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
113-2806EA 324 EUR
113-2806
Contentores de resíduos contra radiações beta, Nalgene®
Caixas Caixas contra radiações beta/gama
De acrílico, transparentes, espessura: 9 mm.
  • Fornecidos com um frasco de HDPE 2 l, para resíduos líquidos; para solventes orgânicos poderá ser necessário outro tipo de frasco
  • Os contentores envolvem o frasco de resíduos, sem impedirem o acesso ao mesmo
Fornecimento: Fornecidos com um frasco de PE para resíduos líquidos