Print…
Escorredor de material para fixar na parede
Fornecedor: Kartell
149-1310EA 167 EUR
149-1310
Escorredor de material para fixar na parede
Suportes/Racks Escorredores de material
De PS, cinzento.
  • As varetas de drenagem podem ser inseridas e removidas conforme necessário
  • Fornecidos completos com tubo de drenagem e dispositivos para fixação à parede
  • Estão disponíveis varetas opcionais para recipientes de boca estreita, que podem ser encomendadas sob o número de artigo 212-6109
Com canal de drenagem extra-largo integral e 72 varetas de drenagem com um comprimento de 95 mm e um diâmetro de 15 mm. As aberturas de inserção de varetas estão fechadas pelo lado de trás. Isto impede a água de penetrar na parede.