Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (38)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
suportes-para-tubos-de-centrifuga
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/25/18709525.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De aço com revestimento a pó de epóxi
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PP
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PP.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PP.
Código de Artigo: (525-0971)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Suporte em PP, branco, concebido especificamente para microtubos de 5 ml, incluindo os da marca Eppendorf. Pode acomodar também outros tubos com diâme...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (216-0832)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Polystyrene
UOM:  1 * 5 unid.
Código de Artigo: (525-0972)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Suporte em PP, branco. Suporte flutuante aberto permite um contato máximo dos tubos com a água e uma melhor circulação da água em torno dos tubos, o q...
UOM:  1 * 2 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As unidades em forma de puzzle, com dois lados, têm capacidade para um sortido de tubos de 1,5, 2,0, 15 e 50 ml. As unidades podem ser utilizadas...
UOM:  1 * 1 SET
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 27
  1  2  3  4  Próxima