Print…
Pipetas capilares
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
612-1675EA 38.8 EUR
612-1675
Pipetas capilares
Pipetas Pipetas Capilares
De PP, irradiadas, descartáveis, esterilizadas, sem graduação
  • Com rastreabilidade, incluindo a indicação do prazo de validade na embalagem secundária
  • O saco com fecho de correr pode ser fechado por pressão, para garantir a protecção dos produtos
  • A selagem inviolável garante a esterilidade do produto quando aberto pela primeira vez
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904