Print…
Falcon® Pipetas serológicas
Fornecedor: Corning Life Sciences
Corning® Falcon®
734-0344EA 212.45 EUR
734-0344 734-0352 734-0337 734-0335 734-0347 734-0350 734-0343 734-0336 734-0340 734-0338 734-0355 734-0351 734-0345
Falcon® Pipetas serológicas
Pipetas Pipetas Serológicas
De PS, graduadas, esterilizadas
  • Extremidade superior colorida com tampão de algodão e embalagem colorida para fácil identificação
  • Graduações negativas para maior capacidade e graduações inversas (excepto 1 ml)
  • Não pirogénicas
Embalagem: embaladas individualmente, em sacos de papel de abertura fácil, ou a granel, em sacos.