Print…
Pipetas serológicas, Nunc™
Fornecedor: Thermo Scientific
Nunc™
734-2614EA 47.7 EUR
734-2614 612-4221 734-2622 734-2616 734-2620 612-4223 612-4222 734-2612 734-2613 734-2621 612-4225 734-2619 734-2617 734-2615 612-4220 612-4224 734-2618 734-2623
Pipetas serológicas, Nunc™
Pipetas Pipetas Serológicas
De PS, esterilizadas.
  • Extremidade superior colorida com tampão de algodão e embalagem colorida para fácil identificação
  • Práticas graduações extra, em preto, até ao volume de pipetagem máximo
  • Não pirogénicas