Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "lavadores-de-pipetas"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/35/18945335.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Ordenar por:
Fornecedor:  Nalgene
Descrição:   Para lavar e enxaguar pipetas. Inserir o cesto e conectar a uma fonte de água desmineralizada ou à torneira e ao sistema de esvaziamento para um ciclo...
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   Conjunto eficiente e suave para limpeza de pipetas até 600 mm de comprimento e buretas de Mohr. O conjunto consiste numa lavadora, jarro para pipetas ...
Código de Artigo: (HECH42597003)
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   Pipette cleaning set consisting of a plastic jar and a pipette basket made of stainless steel wire.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BOEI137100-2)
Fornecedor:  BOEKEL SCIENTIFIC
Descrição:   This apparatus combines the essential features of a pipette washer and a pipette dryer.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4  de 4