Print…
Tabuleiro para pipetas de gaveta
Fornecedor: Kartell
plastilab®
612-1805EA 43.2 EUR
612-1805
Tabuleiro para pipetas de gaveta
Tabuleiros Tabuleiros de pipetas
PVC, branco.
  • Concebido para acomodar cerca de 30 pipetas
  • 4 compartimentos para pipetas de 1, 2, 5 e 10 ml