Print…
Suportes de pinça para micropipetas
Fornecedor: Heathrow Scientific
Clamp-Ette®
613-3900EA 81.8 EUR
613-3900
Suportes de pinça para micropipetas
Suportes de pipetas
De PP, coloridos.
  • Estáveis e robustos
  • Para pipetas de um ou três microlitros das marcas mais utilizadas
  • Podem ser montados, com facilidade e segurança, em mesas, bancadas de trabalho e prateleiras
  • As pipetas de microlitro estão sempre à mão
  • Autoclavável