Print…
Bolbos para pipetas
Fornecedor: Saint-Gobain
612-1943EA 11.7 EUR
612-1943 612-2327 612-1942 612-1940 612-1941 612-2330 612-1944 612-2837
Bolbos para pipetas
Pipetas Bolbos para Pipetadores
Borracha.
  • Facilidade de utilização
  • Para uma amostragem reprodutível
  • Vida útil mais longa em comparação com as tetinas, a boa aderência do vidro protege os tubos