Print…
Bolbo de vácuo/pressão
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
612-2705EA 16.2 EUR
612-2705
Bolbo de vácuo/pressão
Pipetas Bolbos para Pipetadores
De borracha preta com conectores de PVC
  • Para colheita de amostras em fase gasosa ou para a aspiração de gases através dos instrumentos
  • Duas válvulas de borracha de paredes espessas
Capacidade: 85 ml
Cor: preto
Informações de encomenda: Disponíveis sem tubos.