Print…
VWR®, Pipetadores de segurança com bolbo
Fornecedor: VWR
VWR®
612-2703EA 25.3 EUR
VWRU82024-574 612-2703
VWR®, Pipetadores de segurança com bolbo
Pipetas Bolbos para Pipetadores
De borracha vermelha, com conector de plástico branco e adaptador cónico de silicone, autoclavável.
  • Para pipetas de grande e pequena capacidade
  • Adaptador cónico para maior firmeza na ligação das pipetas e evitar quebras por não ser necessária tanta força para as encaixar no bolbo
  • Cabo elástico para prender o bolbo ao recipiente do reagente ou ao pulso do utilizador
Capacity: 15 ml