Print…
Bolbos para pipetas
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
612-2691EA 34.3 EUR
VWRU82024-550 612-2691 612-2693 VWRU82024-554
Bolbos para pipetas
Pipetas Bolbos para Pipetadores
De látex natural.
  • Para pipetas Pasteur, pipetas pequenas e conta-gotas
Capacidade: 1 - 2 ml
Comprimento: 38/57 mm