Print…
Auxiliar de pipeta para micropipetas
Fornecedor: Brand
612-1449EA 3.6 EUR
612-1449
Auxiliar de pipeta para micropipetas
Pipetas Bolbos para Pipetadores
PET plastic tube, silicone adapter, and TPE suction bellows with venting hole.
  • Especial para micropipetas BLAUBRAND® intraEND