Print…
Controlador de pipetas accu-jet® pro
Fornecedor: Brand
accu-jet® pro
BRND26330EA 530 EUR
BRND26330 612-2882 612-5406 612-2883 612-2627 612-2881 612-2625 612-2884 612-2628 BRND26320 612-2626
Controlador de pipetas accu-jet® pro
Pipetas Controladores de Pipetas
Controlador para pipetas de vidro e de plástico de 1 a 200 ml.
  • Possibilidade de débito por acção da gravidade ou descarga auxiliada por motor usando uma só mão, velocidade do motor infinitamente ajustável e controlo da velocidade de pipetagem com os botões de comando
  • Um sistema electrónico inteligente impede sobrecargas
  • Indicador de bateria fraca através do LED a piscar
  • Aspira silenciosamente 50 ml de uma só vez, em apenas 10 segundos
  • Funcionamento contínuo até oito horas com uma pipeta de 10 ml
  • Sempre à mão, pode ficar seja deitado de costas na sua estação de trabalho, de modo a não contaminar a ponta, seja no suporte de parede
Peso: 190 g
Informações de encomenda: controlador de pipetas fornecido com uma bateria de NiMH recarregável, duas tampas para o compartimento da bateria, suporte de parede, carregador de baterias e dois filtros de membrana de 0,2 µm sobressalentes.