Print…
Controlador de pipetas, micro
Fornecedor: Brand
612-1910EA 64.8 EUR
612-1910
Controlador de pipetas, micro
Pipetas Controladores de Pipetas
Enchedor de pipetas para micropipetas descartáveis com marcas em toda a volta e para pipetas de menor volume, até 1 ml, extremidade <de 5 mm de diâmetro.
  • O microcontrolador reduz o risco de contaminação e é autoclavável
  • O ejector integrado permite a ejecção de pipetas descartáveis contaminadas de, no máximo, 50 µl
  • Muito leve, encaixa-se muito bem na mão