Print…
Controlador de pipetas, micro-clássico
Fornecedor: Brand
micro-classic
612-1912EA 57.8 EUR
612-1912
Controlador de pipetas, micro-clássico
Pipetas Controladores de Pipetas
Indicado para micropipetas descartáveis com marca a toda a volta e para outras pipetas de menor volume até 1 ml (como, por exemplo, as pipetas diluidoras de sangue), com diâmetro do lado da aspiração de, no máximo, 5 mm.
  • O feitio ergonómico e o manuseamento simples são garantia de conforto e de conveniência para esta tarefa
  • Para fertilização in-vitro e laboratórios clínicos
  • Minimiza o risco de contaminação ao trabalhar com material infeccioso
  • O adaptador para operação com a mão direita/com a mão esquerda e o tubo de aspiração são autoclaváveis