Print…
Procurou por: Controladores de Pipetas
49  resultados encontrados
SearchResultCount:"49"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Controlador de pipetas para pipetas em vidro e plástico de 1 a 100 ml.
Código de Artigo: (612-4552)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Controlador de pipetas para pipetas em vidro e plástico de 1 a 100 ml.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (612-4546)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Pipetador para pipetas de plástico ou vidro, de 1 até 25 ml.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (612-7179)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: The VWR® pipette controller is a compact and portable device that features multiple user-selectable modes and speeds to perform a wide range of liquid...
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (612-4548)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Pipetador para pipetas de vidro e de plástico de 1 a 100 ml.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Brand
Descrição: The accu-jet® S pipette controller brings versatility and endurance to your team. It makes lab work simple, easy, and efficient, whether you work with...
Baixo impacto de fabricação
Embalagem sustentável
Código de Artigo: (612-1912)
Fornecedor: Brand
Descrição: Indicado para micropipetas descartáveis com marca a toda a volta e para outras pipetas de menor volume até 1 ml (como, por exemplo, as pipetas diluido...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Brand
Descrição: Controlador de pipetas para todas as pipetas volumétricas e graduadas de 0,1 a 200 ml.
Código de Artigo: (612-1910)
Fornecedor: Brand
Descrição: Enchedor de pipetas para micropipetas descartáveis com marcas em toda a volta e para pipetas de menor volume, até 1 ml, extremidade <de 5&nbs...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Integra
Descrição: Controlador de pipetas para pipetas de vidro e de plástico de 1 a 100 ml.
Fornecedor: Integra
Descrição: Controlador para pipetas de vidro e de plástico de 0,1 a 100 ml.
Código de Artigo: (612-2715)
Fornecedor: Sartorius
Descrição: O controlador de pipetas leve, sem fios e recarregável pode ser usado com pipetas de plástico, vidro ou Pasteur entre 1 e 100 ml, e com pontas para pi...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (612-2604)
Fornecedor: HIRSCHMANN
Descrição: Controller, pipette, pipetus®-junior
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: The S1 pipette controller combines pipetting comfort and high performance. For use with graduated and volumetric glass and plastic serological pipette...
Código de Artigo: (612-1874)
Fornecedor: HIRSCHMANN
Descrição: Controlador de pipetas, para todas as pipetas de 0,1 a 200 ml.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: HIRSCHMANN
Descrição: Controlador de pipetas para pipetas de 0,1 a 100 ml.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 49
no targeter for Bottom