Print…
VWR®, Pipetas de transferência, alto desempenho
Fornecedor: VWR
VWR®
612-4465EA 201 EUR
612-4465 612-4464 612-1690 612-2844 612-2845 612-1756 612-2846 612-2847 612-2841 612-2842 612-2843 612-2859 621-0058 612-1681 612-1682 612-1683 612-1684 612-2850 612-1689 612-2856 612-1747 612-2851 612-1685 612-1686 612-1687 612-2853 612-1688 612-2848 612-2849
VWR®, Pipetas de transferência, alto desempenho
Pipetas Pipetas Pasteur
De LDPE, descartáveis. Pipetas inquebráveis eliminam o risco de quebra de vidro e exposição a materiais infeciosos. A superfície de baixa afinidade reduz a perda de células e de proteínas devido à ligação. Podem ser usadas sempre que exista necessidade de transferência rápida e segura de fluídos.
  • Não tóxicas, podem ser incineradas
  • Podem ser seladas a quente e congeladas a temperaturas muito baixas, como, por exemplo, em azoto líquido
Embalagem: as pipetas esterilizadas são embaladas em papel de grau médico e película não tóxica.