Print…
Procurou por: Microcapilares
28  resultados encontrados
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: HIRSCHMANN
Descrição: DURAN®, borosilicate glass, with ring mark, disposable.
Fornecedor: Vitrex Medical A/S
Descrição: For single use.
Fornecedor: Vitrex Medical A/S
Descrição: These disposable capillary tubes for blood gas analyses are made from heavy walled glass.
Fornecedor: HIRSCHMANN
Descrição: Clear glass, both end open.
Fornecedor: HIRSCHMANN
Descrição: Capilares descartáveis para centrifugação de sangue.
Fornecedor: Vitrex Medical A/S
Descrição: Vitrex® pre-calibrated pipettes are for users who require very accurate capillary tube volume. The pipettes are manufactured to ISO 7550.
Fornecedor: Vitrex Medical A/S
Descrição: These tubes are supplied fire polished at the colour-coded end, which should be sealed with the Sigillum Wax. Fire polishing reduces wear on the centr...
Fornecedor: HIRSCHMANN
Descrição: Pipetas microcapilares descartáveis com sistema "end-to-end". De vidro Schott DURAN® genuíno. Exactidão ± ≤0,5%, CV ± ≤1%. Com número de lote impresso...
Fornecedor: HIRSCHMANN
Descrição: Vidro de borosilicato DURAN®, não heparinizadas, descartáveis.
Fornecedor: Schott AG
Descrição: High precision capillaries made from borosilicate 3.3 glass.
Fornecedor: HIRSCHMANN
Descrição: Openend®, disposable capillary pipettes, sodium heparinized, DURAN®, certified conformity, with predefined breaking point for exact volume configurati...
Fornecedor: HIRSCHMANN
Descrição: Vidro de borosilicato DURAN®, heparinizadas com sódio, descartáveis.
Código de Artigo: (MODU569013)
Fornecedor: Vitrex Medical A/S
Descrição: This capillary dispenser is a unique liquid handling tool, developed to empty capillary tubes for blood or other liquids.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Brand
Descrição: Konformitätsbescheinigt.
Fornecedor: MARIENFELD
Descrição: These micro pipettes made of glass can dispense more accurately than conventional pipettes. They are used for dispensing very small amounts of liquids...
Fornecedor: Brand
Descrição: Sem marca de calibração. Para uso em centrífugas de hematócritos.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom