Print…
Pipetas volumétricas, 1 marca
Fornecedor: Brand
PLASTIBRAND®
612-1282EA 10.5 EUR
612-1282 612-1292 612-1295 612-1287 612-1283 612-1298
Pipetas volumétricas, 1 marca
Pipetas Pipetas Volumétricas
De PP de elevada transparência.
  • Calibradas para escoamento (TD, Ex)
  • Inscrições a azul
  • A exposição a temperaturas superiores a +60 °C não produz variações de volume que ultrapassem permanentemente os limites de tolerância. Recomendam-se temperaturas de limpeza inferiores a +60 °C para preservar as marcas e inscrições
  • Resistentes à ruptura