Print…
Pipetas volumétricas, SILBERBRAND ETERNA, 1 marca, classe B
Fornecedor: Brand
SILBERBRAND ETERNA
612-1269EA 0 EUR
612-1269 612-1265 612-1257 612-1253 612-1262 612-1255 612-1251 612-1263 612-1252 612-1268 612-1264
Pipetas volumétricas, SILBERBRAND ETERNA, 1 marca, classe B
Pipetas Pipetas Volumétricas
De AR-Glas®
  • Calibradas para escoamento (TD, Ex)
  • Marcas e inscrições a âmbar
Certificações: DIN EN ISO 648.