Print…
Pipetas de bolbo, BLAUBRAND®, 1 marca, classe AS
Fornecedor: Brand
BLAUBRAND®
612-1210EA 9.7 EUR
612-1210 612-1204 612-1211 612-1207 612-1215 612-1219 612-1216 612-1206 612-1202 612-1214 612-1201 612-1205 612-1218 612-1208 612-1212 612-1203 612-1213 612-1217 612-1209
Pipetas de bolbo, BLAUBRAND®, 1 marca, classe AS
Pipetas Pipetas Volumétricas
De vidro AR-Glas®.
  • Conformidade certificada, com certificado de lote
  • Calibradas para esvaziamento, evacuação total
  • Marca anelar e inscrições em esmalte azul
  • Tempo de espera de 5 segundos
Certificações: DIN EN ISO 648; conformidade certificada