Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (8)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Procurou por:
Embalagens para expedição
18  results were found
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/94/18709594.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Ordenar por:
Fornecedor:  Sonoco Thermosafe
Descrição:   These moulded containers are designed for logistics applications in the pharmaceutical industries, where temperature-sensitive products have to be tra...
Fornecedor:  Sonoco Thermosafe
Descrição:   EPS (expanded polystyrene)
Fornecedor:  Sonoco Thermosafe
Descrição:   E90 PU container, ThermoSafe®, PU, L×P×A ext.: 476,3×425,5×539,8 mm
Código de Artigo: (216-1337)
Fornecedor:  Sonoco Thermosafe
Descrição:   EPS (expanded polystyrene)
UOM:  1 * 4 unid.
Código de Artigo: (216-1294)
Fornecedor:  Sonoco Thermosafe
Descrição:   EPS (expanded polystyrene) and Neopor
UOM:  1 * 55 unid.
Código de Artigo: (216-1323)
Fornecedor:  Sonoco Thermosafe
Descrição:   EPS (expanded polystyrene) and Neopor
UOM:  1 * 19 unid.
Código de Artigo: (216-1339)
Fornecedor:  Sonoco Thermosafe
Descrição:   EPS (expanded polystyrene) and Neopor
UOM:  1 * 35 unid.
Código de Artigo: (SCATE280C)
Fornecedor:  Sonoco Thermosafe
Descrição:   Nomadic® pre-qualified shippers deliver precise temperature protection for refrigerated and frozen pharmaceuticals, biological specimens, and samples....
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 18
  1  2  3  Próxima