Print…
Reagente FTA® e acessórios, Whatman™
Fornecedor: Qiagen
Whatman™ FTA® FTA®
512-0639EA 29.2 EUR
512-0639 512-1154 512-0020 710-0527 733-1751 733-0201 733-1752
Reagente FTA® e acessórios, Whatman™
Reagentes para armazenamento de ácidos nucleicos
Para colheita, armazenamento, processamento e envio de cartões FTA®.
  • Reagente de purificação de FTA®: Para purificação de ácidos nucleicos armazenados em cartões FTA®
  • Assegura um ADN da melhor qualidade para PCR ou análise de polimorfismo de um único nucleótido (single nucleotide polymorphism, SNP)
  • Remove grupos Heme, inibidores de PCR e outros potenciais contaminantes
  • Solução aquosa, hipoalergénica, não tóxica
Aplicador estéril de ponta de espuma: Para a colheita de saliva e de células bucais. Para facilitar a aplicação da amostra, a cabeça de espuma não abrasiva tem o tamanho da área de amostras dos cartões indicadores FTA®.
Zaragatoa estéril Omni-Swab: Dispositivo não invasivo para colheita de saliva e de células bucais da face. A  cabeça da zaragatoa, semelhante a uma escova, é facilmente ejectada da respectiva haste, para transferência de amostras para tubos ou para placas multipoços. Pré-esterilizada e embalada individualmente, para uso único.
Bolsas multibarreiras: Para armazenar e transportar cartões FTA®
Sete camadas laminadas protegem o cartão da exposição à contaminação por gás ou por líquido
O selo inviolável mantém a segurança da amostra
Superfície exterior em papel para etiquetagem ou escrita