Print…
Cartões CloneSaver™, Whatman™
Fornecedor: Qiagen
CloneSaver™ Whatman™ CloneSaver™
512-1070EA 288 EUR
512-1070 512-1149
Cartões CloneSaver™, Whatman™
Reagentes para armazenamento de ácidos nucleicos
Tecnologia FTA® no formato de 96 poços para aplicações de HTS.
  • Os bacteriófagos são inactivados
  • O ADN fica facilmente acessível para aplicações a jusante, como, por exemplo, transformação, PCR® ou sequenciação
  • Podem ser armazenadas um máximo de 96 amostras em cada cartão
Concebidos para a colheita, o armazenamento a longo prazo e a purificação de plasmídeos e de ADN, BAC de clones bacterianos num formato de 96 poços. São aplicadas culturas bacterianas, colónias ressuspensas ou em glicerol, as células são lisadas e o plasmídeo ou o ADN do BAC é estabilizado para armazenamento prolongado ou processamento imediato.