Print…
Cartões FTA®, Whatman™
Fornecedor: Qiagen
Whatman™ FTA®
512-1162EA 183 EUR
512-1162 512-1161 512-1160 512-1082 512-1078 512-1077 730-1358 730-1359 512-1163 730-1414 512-1079 730-1360 730-1361 730-1362
Cartões FTA®, Whatman™
Reagentes para armazenamento de ácidos nucleicos
Para colheita, transporte, arquivo e isolamento de ácidos nucleicos à temperatura ambiente. Os cartões FTA® contêm produtos químicos que lisam células, desnaturam proteínas e protegem os ácidos nucleicos da nuclease, da oxidação e dos danos provocados pelos UV. Os cartões inativam rapidamente organismos, incluindo agentes patogénicos transportados no sangue, e impedem o crescimento de bactérias e outros microrganismos. Os cartões FTA® estão disponíveis em inúmeras configurações. Aplicações incluem a medicina forense, os transgénicos, a imuno-hematologia, a pesquisa de plasmídeos, a descoberta de novas drogas e a genómica.
Whatman FTA® technology has the ability to lyse cells on contact, denature proteins, and protect DNA from degradation. FTA® chemistry contains chemical denaturants and a free radical scavenger. With FTA®, the DNA remains tightly bound while proteins and inhibitors are washed from the matrix. There are three options for DNA analysis with FTA cards: direct amplification, standard amplification with rinsing ('punch-in' method), and extraction of DNA from the card.
Cartão FTA® clássico: Quatro áreas para aplicação de amostra de, no máximo, 500 µl de sangue total ou 100 µl de material vegetal homogeneizado por cartão. Conveniente para várias aplicações do mesmo espécimen ou para colheita de várias amostras animais ou vegetais num mesmo cartão.
Cartão FTA® mini: Duas áreas de amostra para aplicação de, no máximo, 250 µl de sangue total ou 50 µl de material vegetal homogeneizado por cartão. Conveniente para protocolos que exijam localizações diferentes para o teste e o arquivo de amostras.
Cartão FTA® micro: Uma área de amostra para aplicação de, no máximo, 125 µl de sangue total ou 25 µl de material vegetal homogeneizado por cartão. Recomendado para quando só é necessária uma amostra.
Cartão FTA® para genes: Envolvido numa armação rígida. Três áreas de amostra para aplicação de, no máximo, 225 µl de sangue total ou 30 µl de material vegetal homogeneizado por cartão.
Cartões FTA® indicadores: Iguais a um cartão padrão, mas com um indicador colorido que muda de rosa para branco quando a amostra é aplicada. Recomendados para utilização com amostras incolores, como células bucais ou de cultura.
PlantSaver® FTA® Cards: Feature a laminated flap that allows vigorous crushing of the plant sample into the FTA® matrix without damaging the FTA® Card. Four sample areas per card.