Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
  • Pesquisar nos Resultados
Conectores e mangas para juntas NS
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/82/18989582.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PTFE, com espessura de 0,05 mm.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PTFE, com esmerilados no cone e na manga.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PTFE, com pega.
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   Bellow connectors, made of PTFE, with sharp folds and sealing rings on the outside of the cone.
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   PTFE.
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   Mangas protectoras para juntas com esmerilado/esféricas, de PTFE, com pega saliente e anéis vedantes no exterior; vedante adequado para vácuo elevado....
Código de Artigo: (511-0873)
Fornecedor:  Saint-Gobain
Descrição:   These rubber filter cones are designed to fit any Büchner funnel, vacuum filter vial or flask, regardless of size. These filter cones can be used with...
UOM:  1 * 7 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 22
  1  2  3  Próxima 