Print…
VWR® Specmops, Cabeças de esfregona em espuma para paredes
Fornecedor: VWR
115-0198EA 317 EUR
115-0198 115-0199
VWR® Specmops, Cabeças de esfregona em espuma para paredes
Esfregonas
As cabeças de esfregona são fabricadas em tecido de poliéster laminado com espuma de éster limpa, e estão isentas de contaminantes celulósicos. Desenvolvidas para a limpeza de tectos e paredes em ambientes controlados e críticos.
  • Compatíveis com uma vasta gama de produtos químicos, pelo que esta é a esfregona ideal para a aplicação de desinfectantes e solventes de limpeza
  • Compatíveis com a esterilização por raios gama, ETO e em autoclave (ciclos recomendados de 121 °C durante 30 minutos)
  • O tamanho de 130 mm pode ser usado com a armação de 130 mm, com os cabos telescópicos e com o sistema de um ou 2 baldes (baldes de 25 e 30 L)
Indicadas para ambientes ISO de classe 5, 100 ou M3.5.