Espuma com cobertura em 100% poliéster. Ideais para a aplicação de desinfectantes durante o fabrico de produtos farmacêuticos ou para processos assépticos. A cabeça de esfregona plana é especialmente adequada para a limpeza de grandes superfícies, como é o caso de pavimentos, paredes e tectos. Estrutura baixa, acolchoado espesso e cabeça angulada para facilitar o manuseamento.
- Autoclaváveis, laváveis e reutilizáveis
- Uma boa absorção da humidade assegura um óptimo contacto com o desinfectante
- Disponíveis nas versões esterilizada e não esterilizada
- Resistentes também aos desinfectantes fortes
Indicadas para salas limpas de classe 10, ISO 4, M2.
Informações de encomenda: o sistema da esfregona é composto pela cabeça, pelo respectivo adaptador em aço inoxidável e pelo cabo da esfregona. Todos os componentes têm de ser pedidos à parte.