Print…
VWR®, Armário e suportes para lâminas
Fornecedor: VWR
VWR®
631-0824EA 129 EUR
631-0824 631-0823
VWR®, Armário e suportes para lâminas
Lâminas, Suportes e armazenamento
Os suportes de cartão para lâminas de microscópio permitem a identificação imediata e a rápida localização.
  • Cardboard fitted with a protective plastic frame, which provides secure protection of specimens
  • Each slide holder card accepts four slides of any thickness
  • Space for identification and comments
É possível adicionar, retirar ou alterar suportes, para manter o arquivo sempre actualizado.