Print…
VWR® SuperFrost®, Lâminas de microscópio
Fornecedor: VWR
VWR® SuperFrost®
631-0116EA 4.6 EUR
631-0116 631-0114 631-0113 631-0117
VWR® SuperFrost®, Lâminas de microscópio
Lâminas e lamelas Lâminas de microscópio
Estas lâminas, lavadas e polidas, oferecem um resultado de alta qualidade.
  • Embaladas em celofane
  • Elevado nível de segurança
  • Lâminas duplamente foscas com superfície em relevo para facilitar a escrita e a leitura
Certificações: ISO 8037/I