Print…
Placas PCR de 384 poços
Fornecedor: Avantor
VWR®
VWRU82006-678
Placas PCR de 384 poços
Microplacas Placas de PCR
De PP. Estas placas PCR são compatíveis com a maior parte dos termocicladores, sendo ideais para aplicações de termocicladores de HTS.
  • Paredes de poços lisas, finas e uniformes asseguram uma transferência térmica precisa
  • Os poços são ligeiramente elevados para acomodar tapetes de selagem, película e folha selante
  • As placas têm saia para permitir a utilização de códigos de barras, e têm uma zona fosca para rotulagem
  • Cada lote foi testado e certificado quanto à ausência de Rnase, Dnase e ADN humano
  • A rotulagem alfanumérica impressa facilita a identificação das amostras e das placas
Capacidade de trabalho: 25 µl