Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (24)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "vedantes-para-microplacas"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Microplacas, tapetes de vedação, Solvent resistant, WebSeal, PTFE/Silicone, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, Não estéril
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vedante para microplacas, MicroMat CLR, Silicone, Sealmat (block cover), 96 square well shape, Não estéril
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Concebidos para reduzir a evaporação durante a termociclagem de placas de 96 poços. Os tapetes de silicone transparente adaptam-se à maior parte das m...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vedante para microplacas, WebSeal, PTFE/Silicone, Blue, 96 round well shape with flat base, Ø 7 mm, Não estéril
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Películas de poliolefina de 50 µm com adesivo de silicone encapsulado inerte de 50 µm. Especialmente indicadas para qPCR em tempo real, arma...
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (548-2141)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Microplacas, tapetes de vedação
UOM:  1 * 5 unid.
Fornecedor:  Corning Life Science
Descrição:   Tapete de septos de silicone para sequenciação capilar em placas de PCR de 96 poços. O tapete cria uma selagem estanque nos poços, mas permite que cad...
UOM:  1 * 10 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 32
  1  2  3  4  Próxima