Print…
Procurou por: Insertos e Placas
32  resultados encontrados
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PC, estéril, com tampa. Insertos de placa com uma membrana fina semi-transparente de policarbonato com poros de 0,1 a 12 µm.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Polyester, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, microscopically transparent polyester membrane that is tissue culture-treated for op...
Promoção
Fornecedor: Corning
Descrição: Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane.
Fornecedor: Corning
Descrição: Permit real-time analysis of cell culture compound permeability (1 µm), cell migration (3 µm or 8 µm), and invasion (8 µm).
Fornecedor: Corning
Descrição: PS, com tratamento de cultura de tecidos, esterilizadas, não pirogénicas, com tampa. Concebidas especificamente para a utilização com inserts para cul...
Fornecedor: Corning
Descrição: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
Fornecedor: Corning
Descrição: O sistema de insert de 24 multipoços HTS Corning® FluoroBlok™ tem um insert de membrana para cultura de células, de 24 multipoços, passível de ser aut...
Fornecedor: Corning
Descrição: Os sistemas de angiogénese Corning® BioCoat™ facilitam a investigação dos efeitos de compostos na invasão, migração e tubulogénese de células endoteli...
Código de Artigo: (734-1053)
Fornecedor: Corning
Descrição: Corning® BioCoat™ FluoroBlok™ fibronectin-coated cell culture inserts packaged ready to use in 24-well Falcon® companion plates.
UOM: 1 * 24 unid.
Certificados
Código de Artigo: (734-0154)
Fornecedor: Corning
Descrição: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
UOM: 1 * 24 unid.
Certificados
Código de Artigo: (734-1079)
Fornecedor: Corning
Descrição: Insertos para cultura de células, fibrillar collagen, Corning® BioCoat®, Não estéril, Plate format: 24 poços placas de encaixe, Pore size (µm): 1,00 µm
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Corning
Descrição: O sistema de insertos de 96 poços Corning® FluoroBlok™ é uma plataforma de ensaio de cultivo celular concebido para automação. A estrutura de inserção...
Fornecedor: Corning
Descrição: O sistema de insert de 24 poços HTS Falcon® foi concebido para automatizar muitos dos ensaios com células baseados em membrana mais utilizados e aumen...
Fornecedor: Corning
Descrição: The Falcon® HTS 96-multiwell insert system is a cell culture insert platform suitable for both manual and robotic screening of compounds in cell-based...
Fornecedor: Corning
Descrição: Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
Fornecedor: Corning
Descrição: The HTS Transwell-96 permeable support has an array of 96-wells with membrane inserts connected by a rigid, robotics-friendly tray that enables all 96...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom