Gostaria de reiniciar sessão?
Storage plates, 96-well, MASTERBLOCK®
Fornecedor: Greiner bio-one
MASTERBLOCK®
PP. The 0,5 ml, 1 ml and 2 ml MASTERBLOCK® microplates are ideal for storing samples or for cultivating bacteria or yeasts.
  • Biologically inert, resistant to commonly used solvents (such as DMSO, acetonitrile or acetone) and temperature resistant (−196 °C to +121 °C)
  • Uniform external dimensions and tolerances with SBS compatible footprint
  • Elevated well walls allows them to be easily sealed with adhesive films, heat seals or CapMats
  • Alphanumeric well coding
  • Available sterile or non-sterile, and in a choice of colours
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Cor Embalagem Estéril Und. Referência VWR Quantidade
De 0,5 ml, fundo em V incolor 1/pack - 80 736-0155
De 0,5 ml, fundo em V, estéril incolor 1/pack + 80 736-0156
De 1 ml, fundo em U incolor 1/pack - 50 736-0130
De 1 ml, fundo em U vermelho 1/pack - 50 737-3510
De 1 ml, fundo em U azul 1/pack - 50 737-3511
De 1 ml, fundo em U verde 1/pack - 50 737-3512
De 1 ml, fundo em U amarelo 1/pack - 50 737-3513
De 1 ml, fundo em U incolor 5/pack - 50 736-0131
De 1 ml, fundo em U, estéril incolor 1/pack + 50 736-0132
De 1 ml, fundo em U, estéril vermelho 1/pack + 50 737-3514
De 1 ml, fundo em U, estéril azul 1/pack + 50 737-3515
De 1 ml, fundo em U, estéril verde 1/pack + 50 737-3516
De 1 ml, fundo em U, estéril amarelo 1/pack + 50 737-3517
De 2 ml, fundo em V incolor 1/pack - 50 736-0133
De 2 ml, fundo em V incolor 5/pack - 50 736-0135
De 2 ml, fundo em V, estéril incolor 1/pack + 50 736-0134
2 ml, V-bottom incolor Bulk - 50 GREI780280_50
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Modelo 0,5 ml MASTERBLOCK® 1 ml MASTERBLOCK® MASTERBLOCK® de 1 ml 1 ml MASTERBLOCK® 0,5 ml MASTERBLOCK® 1 ml MASTERBLOCK® 2 ml MASTERBLOCK® 1 ml MASTERBLOCK® 2 ml MASTERBLOCK® 1 ml MASTERBLOCK® 2 ml MASTERBLOCK® 1 ml MASTERBLOCK® 2 ml MASTERBLOCK® 1 ml MASTERBLOCK®
Perfil do poço V-bottom U-bottom Fundo em U U-bottom V-bottom U-bottom V-bottom U-bottom V-bottom U-bottom V-bottom U-bottom V-bottom U-bottom
Volume total (ml ) 0,78 1,22 0,78 1,22 2,42 1,22 2,42 1,22 2,42 1,22 2,42 1,22
Volume de trabalho a -20 °C 0,03 - 0,55 0,05 - 1,0 0,05 -1,0 0,05 - 1,0 0,03 - 0,55 0,05 - 1,0 0,1 - 2,0 0,05 - 1,0 0,1 - 2,0 0,05 - 1,0 0,1 - 2,0 0,05 - 1,0 0,1 - 2,0 0,05 - 1,0
Volume de trabalho a RT (ml) 0,03 - 0,7 0,05 - 1,2 0,03 - 0,7 0,05 - 1,2 0,1 - 2,3 0,05 - 1,2 0,1 - 2,3 0,05 - 1,2 0,1 - 2,3 0,05 - 1,2 0,1 - 2,1 0,05 - 1,2
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd