Print…
Placas de armazenamento com 96 poços, fundo em V
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
732-4942EA 440 EUR
732-4942
Placas de armazenamento com 96 poços, fundo em V
Microplacas Microplacas Deep Well
De PP.
  • Poços com fundo em V para uma ótima recuperação das amostras
  • Saia reforçada para manipulação robótica
  • Volume máximo do poço de 0,2 ml