Gostaria de reiniciar sessão?
Placas U96 DeepWell™ de 1,3 e de 2,0 ml, Nunc™
Fornecedor: Thermo Scientific
Nunc™ DeepWell™
De PP. Design baixo, com tecnologia de poços partilhados, para maximizar o volume do poço. Ideais para aplicações de colheita de amostras, armazenamento e biblioteca de química combinatorial.
  • A forma redonda do poço reduz a retenção dos líquidos
  • Resistentes à maioria dos produtos químicos, solventes e álcoois utilizados em química combinatorial
  • Poço concebido para uma excelente capacidade de armazenamento e para melhorar a mistura
  • Quadrícula alfanumérica para identificação rápida das amostras
  • Formato esterilizado, isento de RNase e DNase
Cor: incolor
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Cor Vol. de trabalho recomendado Und. Referência VWR Quantidade
Placa U96 DeepWell™, de 1,3 ml, esterilizada transparente 50 - 1000 µl 50 736-0600
Placa U96 DeepWell™, de 1,3 ml, não esterilizada transparente 50 - 1000 µl 50 736-0601
Placa U96 DeepWell™, de 2,0 ml, esterilizada transparente 50 - 1900 µl 60 736-0606
Placa U96 DeepWell™, de 2,0 ml, não esterilizada transparente 50 - 1900 µl 60 736-0607
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ACESSÓRIOS
Expandir tudo / Esconder tudo
Accessories
Descrição Cor Und. Referência VWR Quantidade
Tampas de poços, de TPE, estéreis incolor 50 732-2668
Tampas de poços, de TPE incolor 50 732-2669
Tampas de poços, de TPE azul 50 732-2672
Tampas de poços, pré-perfurada, de silicone incolor 50 732-2673
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd