Print…
VWR®, Placas de poços fundos, com 96 poços quadrados, de 2,5 ml
Fornecedor: VWR
VWR®
732-0612EA 46.95 EUR
732-0612
VWR®, Placas de poços fundos, com 96 poços quadrados, de 2,5 ml
Microplacas Microplacas Deep Well
De PP. Estas placas têm capacidade para 2,5 ml (2,2 ml se o tapete de vedação estiver colocado) e funcionam como placas de armazenamento ou reservatórios.
  • O marcador de canto preto, de encaixe, assegura a orientação correcta
  • As aberturas nas faces laterais da placa proporcionam uma remoção fácil dos tapetes ou da película
  • Para transporte ou para armazenamento em congelador, está disponível uma tampa amovível, transparente, que encaixa mesmo com o tapete colocado
  • Autoclaváveis e congeláveis até –90 °C
Certificações: Conform to SBS standards.